missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thymosin beta 4 Antibody - BSA Free, R&D Systems™

Code produit 18610292 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610292 0.02 mL 0.02mL
18643592 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18610292 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2941520.02ml
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

Thymosin beta 4 Polyclonal specifically detects Thymosin beta 4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Thymosin beta 4
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène PTMB4, T beta-4, TB4, TB4Xbeta 4, X chromosome, THYB4, thymosin beta 4, X-linked, thymosin beta-4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-44 of human TMSB4X (NP_066932.1). MSDKPDMAEIEKFDKSKLKKTETQEKNPLPSKETIEQEKQAGES
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologically Active Proteins
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7114
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.