Learn More
Thyroglobulin Antibody (6E1) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Code produit 18607875 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 mL
Conditionnement:
7mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607875 7 mL 7mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607875 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP245119
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Thyroglobulin Monoclonal antibody specifically detects Thyroglobulin in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Thyroglobulin
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 6E1
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.1 - 0.2 μg/mL
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human thyroid follicular cells
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 7 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7038
Espèces cibles Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenu et stockage Store at 4°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus