missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thyroglobulin Antibody (rTGB/4744), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08264V
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thyroglobulin Monoclonal antibody specifically detects Thyroglobulin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Thyroglobulin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin | |
| Human thyroid follicular cells | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Biology | |
| 7038 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rTGB/4744 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu