missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thyroid Peroxidase Antibody (TPO/1922), PerCP, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP2-79923PCP

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 18659310

  • 702.00€ / 0.01mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Thyroid Peroxidase Monoclonal antibody specifically detects Thyroid Peroxidase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Thyroid Peroxidase
Monoclonal
PerCP
EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8
Recombinant fragment of human Thyroid Peroxidase (around aa 685-804) (Exact sequence is proprietary) (Uniprot: P07202)
0.1 mL
Lipid and Metabolism
7173
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TPO/1922
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis