missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thyroid Peroxidase Antibody (TPO/6417R), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08762PCP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thyroid Peroxidase Monoclonal antibody specifically detects Thyroid Peroxidase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Thyroid Peroxidase | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8 | |
| Recombinant fragment of human Thyroid Peroxidase (around aa 685-804) (Exact sequence is proprietary) (Uniprot: P07202 ) | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 7173 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| TPO/6417R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu