Learn More
TIA1 Antibody (TIA1/1352R), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18604886 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604886 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18604886 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP314194PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
TIA1 Monoclonal antibody specifically detects TIA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TIA1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone TIA1/1352R
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène cytotoxic granule-associated RNA-binding protein, nucleolysin TIA-1 isoform p40, p40-TIA-1, p40-TIA-1 (containing p15-TIA-1), RNA-binding protein TIA-1, T-cell-restricted intracellular antigen-1, TIA-1, TIA1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein, TIA1 cytotoxic granule-associated RNA-binding protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Human bone marrow malignant cells from a non B, non T acute leukemia
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Apoptosis, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7072
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus