missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TIAM1 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | TIAM1 |
|---|---|
| Concentration | 1200 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17291386
|
Proteintech
27694-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17281386
|
Proteintech
27694-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The TIAM1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human TIAM1. This antibody recognizes human antigen. The TIAM1 antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Spécification
| TIAM1 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 7074 |
| 1200 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human | |
| Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit