missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIGIT Antibody (2190A), DyLight 550, Novus Biologicals™

Code produit 18550935 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18550935 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18550935 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB72671L

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

TIGIT Monoclonal antibody specifically detects TIGIT in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TIGIT
Applications Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 2190A
Conjugué DyLight 550
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, TIGIT, VSIG9, VSTM3, WUCAM
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TIGIT, Met1-Thr143, Accession # P86176
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 201633
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.