missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TIGIT Antibody (TIGIT/3106) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-79928
538.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TIGIT Monoclonal specifically detects TIGIT in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
Spécification
| TIGIT | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| ELISA, Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array | |
| T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, TIGIT, VSIG9, VSTM3, WUCAM | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array | |
| TIGIT/3106 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with No Preservative | |
| TIGIT | |
| Recombinant fragment (around aa 22-141) of human TIGIT protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q4951) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2b κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu