missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TIGIT Antibody (tiragolumab) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28185JF669
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TIGIT Monoclonal antibody specifically detects TIGIT in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| TIGIT | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, TIGIT, VSIG9, VSTM3, WUCAM | |
| TIGIT | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Immunology, Virology Bacteria and Parasites | |
| 201633 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| tiragolumab | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu