missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TIGIT Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (MBSA43), Invitrogen™
Mouse Recombinant Monoclonal Antibody
214.00€ - 430.00€
Spécification
| Antigène | TIGIT |
|---|---|
| Clone | MBSA43 |
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17885337
|
Invitrogen™
740010M20UG |
20 μg |
214.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17825147
|
Invitrogen™
740010M |
100 μg |
430.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Binds with high affinity to the poliovirus receptor (PVR) which causes increased secretion of IL10 and decreased secretion of IL12B and suppresses T cell activation by promoting the generation of mature immunoregulatory dendritic cells.Spécification
| TIGIT | |
| 1.0 mg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
| ENSMUSG00000071552; T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains; T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains; TIGIT; V-set and immunoglobulin domain containing 9; V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9; V-set and transmembrane domain containing 3; V-set and transmembrane domain-containing protein 3; VSIG9; VSTM3; Washington University cell adhesion molecule; WUCAM | |
| TIGIT | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| TIGIT |
| MBSA43 | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q495A1 | |
| 201633 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit