Learn More
TIM-4 Antibody (921832R), Biotin, R&D Systems™
Code produit 18614853 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614853 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18614853 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB2929RB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.05€
    649.95€ / 0.1mL
    Économisez 87.10€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TIM-4 Monoclonal specifically detects TIM-4 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TIM-4
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 921832R
Conjugué Biotin
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène FLJ27515, SMUCKLER, T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4, T-cell membrane protein 4, TIM4, TIM-4, TIMD-4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NSO-derived recombinant human TIM-4, Glu25-Leu315, Accession # Q96H15
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cellular Signaling, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 91937
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus