Learn More
Tim23 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Spécification
| Antigène | Tim23 |
|---|---|
| Clone | 1H16 |
| Concentration | 500 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30236634
|
Proteintech
82540-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€ 129.00€ / 20µL Économisez 20.00€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30237628
|
Proteintech
82540-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€ 399.00€ / 100µL Économisez 40.00€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Tim23 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human Tim23. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Tim23 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA analysis.Spécification
| Tim23 | |
| 500 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 10431 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1H16 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| MGC22767; PRO1197; TIM23 | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |