missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIMP-2 Antibody (TIMP2/8193R), DyLight 680, Novus Biologicals™

Code produit 18533219 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18533219 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18533219 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321033FR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

TIMP-2 Monoclonal antibody specifically detects TIMP-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TIMP-2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone TIMP2/8193R
Conjugué DyLight 680
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène CSC-21Ktissue inhibitor of metalloproteinase 2, metalloproteinase inhibitor 2, TIMP metallopeptidase inhibitor 2, TIMP-2, Tissue inhibitor of metalloproteinases 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment of human TIMP-2 protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7077
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.