Learn More
Tin(Ii) Chloride Dihydrate, Reagent grade, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tin(Ii) Chloride Dihydrate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | SnCl2 · 2H2O |
Numéro UN | 3260 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Poids de la formule | 225.65g/mol |
Pourcentage de pureté | 98% |
Qualité | Reagent |