Learn More
TINAGL1 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18273413 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18273413 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18273413 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP157765
Rabbit Polyclonal Antibody
TINAGL1 Polyclonal specifically detects TINAGL1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TINAGL1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Formule PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q9GZM7
Alias de gène androgen-regulated gene 1, ARG1, GIS5, Glucocorticoid-inducible protein 5, LCN7, LIECG3, lipocalin 7, OLRG2, OLRG-2, Oxidized LDL-responsive gene 2 protein, oxidized-LDL responsive gene 2, P3ECSL, TIN Ag-related protein, TINAGL, TINAG-like 1, TIN-Ag-RP, TINAGRP, tubulointerstitial nephritis antigen-like, tubulointerstitial nephritis antigen-like 1, Tubulointerstitial nephritis antigen-related protein
Symboles de gène(s) TINAGL1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptides corresponding to TINAGL1 (tubulointerstitial nephritis antigen-like 1) The peptide sequence was selected from the middle region of TINAGL1)(50ug). Peptide sequence NLIHEPLDQGNCAGSWAFSTAAVASDRVSIHSLGHMTPVLSPQNLLSCDT.
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 64129
Spécificité du test Guinea Pig (Negative).
Reconstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit, Zebrafish
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.