Learn More
TIPIN Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | TIPIN |
|---|---|
| Concentration | 0.13 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16819403
|
Proteintech
11972-2-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16809403
|
Proteintech
11972-2-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The function of this protein remains unknown.Spécification
| TIPIN | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9BVW5 | |
| 54962 | |
| TIPIN Fusion Protein Ag2595 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TIPIN |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| TIMELESS interacting protein, TIPIN | |
| TIPIN | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |