missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIPRL Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Code produit 18598601 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 405
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18598601 0.1 mL, DyLight 405
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18598601 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298503V

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

TIPRL Polyclonal antibody specifically detects TIPRL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TIPRL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 405
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène dJ69E11.3, MGC3794, putative MAPK activating protein, Putative MAPK-activating protein PM10, TIP41, TOR signaling pathway regulator-like (S. cerevisiae), TIP41-like protein, TIP41Type 2A-interacting protein, TIPTIP41, TOR signalling pathway regulator-like (S. cerevisiae)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TIPRL fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 261726
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.