missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TIRAP Antibody (JE46-35), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-33024
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TIRAP Monoclonal antibody specifically detects TIRAP in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| TIRAP | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:2000 | |
| adapter protein wyatt, Adaptor protein Wyatt, MAL, MyD88 adapter-like protein, MyD88-2, TIR domain-containing adapter protein, toll/interleukin-1 receptor domain-containing adapter protein, toll-interleukin 1 receptor (TIR) domain containing adaptor protein, Toll-interleukin 1 receptor (TIR) domain-containing adaptor protein, Toll-like receptor adaptor protein, wyatt | |
| Synthetic peptide within Human TIRAP aa 1-50/ 221. (Uniprot: P58753) | |
| 100 μL | |
| Cardiovascular Biology, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 114609 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| JE46-35 | |
| Unconjugated | |
| 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu