missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000, Immunoprecipitation 1-2 uL/mg of lysate |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18648306
|
Novus Biologicals
NBP3-00209-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18637136
|
Novus Biologicals
NBP3-00209-50ul |
50 μg |
216.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 Polyclonal antibody specifically detects Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ImmunoprecipitationSpécification
| Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 | |
| Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 2517 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000, Immunoprecipitation 1-2 uL/mg of lysate | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Alpha-L-fucosidase 1, Alpha-L-fucosidase I, Alpha-L-fucoside fucohydrolase 1, EC 3.2.1, EC 3.2.1.51, FUCA, fucosidase, alpha-L- 1, tissue, tissue alpha-L-fucosidase | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 (Accession#: P04066; Gln32-Lys466) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit