Description
TKTL1 Monoclonal antibody specifically detects TKTL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | TKTL1 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1C10 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 |
| Formule | In 1x PBS, pH 7.4 |
| Numéro d’ordre du gène | AAH25382 |
| Alias de gène | TK 2, TKR, TKR EC 2.2.1.1, TKT2Transketolase 2, transketolase-2, transketolase-like 1, transketolase-like protein 1, Transketolase-related protein |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Afficher plus |