missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TLE1 Antibody (TLE1/2085), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08727AF647
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TLE1 Monoclonal antibody specifically detects TLE1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Spécification
| TLE1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| E(Sp1) homolog, enhancer of split groucho 1, ESG, ESG1Enhancer of split groucho-like protein 1, GRG1, transducin-like enhancer of split 1 (E(sp1) homolog, Drosophila), transducin-like enhancer of split 1, homolog of Drosophila E(sp1), transducin-like enhancer protein 1 | |
| Recombinant fragment (aa 175-338) of human TLE1 (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q04724) | |
| 100 μg | |
| Signal Transduction | |
| 7088 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| TLE1/2085 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu