Learn More
TLR10 Antibody (28M7A3), Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Code produit 18100954 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18100954 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18100954 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP227273AF594
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TLR10 Monoclonal specifically detects TLR10 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TLR10
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 28M7A3
Conjugué Alexa Fluor 594
Dilution Flow Cytometry
Formule 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gène CD290, CD290 antigen, MGC104967, MGC126398, MGC126399, toll-like receptor 10
Symboles de gène(s) TLR10
Espèces hôtes Mouse
Immunogène A portion of amino acids 300-350 of human TLR10 was used as immunogen for this antibody.
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Toll Like Receptors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 81793.0
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG2a κ
Gamme de produits Novus