Learn More
TLR4 Antibody (TLR4/3895R), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18610138 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610138 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18610138 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308732PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
TLR4 Monoclonal antibody specifically detects TLR4 in Human, Rat, Porcine, Canine, Guinea Pig, Monkey samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TLR4
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone TLR4/3895R
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène ARMD10, CD_antigen: CD284, CD284, CD284 antigen, EC 3.2.2.6, EC:3.2.2.6, homolog of Drosophila toll, hToll, TLR4, TLR-4, TOLL, toll like receptor 4 protein, toll-like receptor 4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant full-length human TLR4 protein. (Uniprot: O00206)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Autophagy, Cytokine Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neurodegeneration, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7099
Espèces cibles Human, Rat, Pig, Canine, Guinea Pig
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus