missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEFF2/Tomoregulin-2 Antibody (OTI1F9), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Code produit 18454338 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; Alexa Fluor 594
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18454338 0.1 mL; Alexa Fluor 594
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18454338 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP274537AF594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

TMEFF2/Tomoregulin-2 Monoclonal antibody specifically detects TMEFF2/Tomoregulin-2 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TMEFF2/Tomoregulin-2
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone OTI1F9
Conjugué Alexa Fluor 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CT120.2, HPP1member 2, Hyperplastic polyposis protein 1, TPEFtomoregulin, TR-2, transmembrane protein TENB2, Transmembrane protein with EGF-like and two follistatin-like domains, transmembrane protein with EGF-like and two follistatin-like domains 2, TRtomoregulin-2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human TMEFF2/Tomoregulin-2 (NP_057276) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cytokines and Growth Factors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23671
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.