Description
TMEM151B Polyclonal specifically detects TMEM151B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antigène | TMEM151B |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formule | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Numéro d’ordre du gène | Q8IW70 |
| Alias de gène | bA444E17.5, C6orf137, Chromosome 6 Open Reading Frame 137, TMEM151B, TMEM193, Transmembrane Protein 193 |
| Symboles de gène(s) | TMEM151B |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Afficher plus |
For Research Use Only