Learn More
TMIGD1 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18604679 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604679 100 μg 100µL
18603208 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18604679 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP300307100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100µL
    Économisez 36.44€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TMIGD1 Polyclonal specifically detects TMIGD1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TMIGD1
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA 1:5000-1:10000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène AWKS9372, TMIGD, transmembrane and immunoglobulin domain containing 1, transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 1, UNQ9372
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human TMIGD1 (Accession#: NP_996663.1; Met1-Pro220)
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 388364
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus