Learn More
Invitrogen™ TMIGD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen™ PA538057
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15594981
  • 522.00€ / 100µg
Description
A recommended positive control is rat liver tissue lysate. At least two isoforms of TMIGD1 are known to exist; this antibody will detect both isoforms.
TMIGD1 (transmembrane and immunoglobulin domain containing 1) is a 262 amino acid single-pass membrane protein that contains two Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains. It is a nonsecreted, glycosylated protein located in the cytoplasm and cell membrane. TMIGD1 might be a possible cell-differentiation marker in the intestine, whose expression is lost during cellular transformation and promote progression of tumorigenesis in the intestinal epithelium. TMIGD1 has also been postulated to play a role in cell adhesion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
TMIGD1
Polyclonal
Unconjugated
TMIGD1
2010002A20Rik; AWKS9372; RGD1307444; TMIGD; Tmigd1; transmembrane and immunoglobulin domain containing 1; transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 1; UNQ9372; UNQ9372/PRO34164
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
363654, 388364, 66601
Maintain refrigerated at 2°C to 8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q6UXZ0, Q9D7L8
TMIGD1
18 amino acid peptide near the center of human TMIGD1.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt