Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ Zero Label Reagent
Le réactif de marquage Thermo Scientific TMTpro Zero sert d’étiquette “légère” pour la quantification de peptides de niveau MS pour l’optimisation de la méthode ou l’utilisation avec le jeu de réactifs de marquage TMTpro 16plex.
214.00€ - 273.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
---|---|
Gamme de produits | TMT™ |
Marqueur ou colorant | Marquages Tandem Mass Tag™ (TMT) |
Conditions d’expédition | Glace carbonique |
Matériau de départ | peptides |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16822583
|
Thermo Scientific™
A44519 |
5 x 0,5 mg |
214.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16594150
|
Thermo Scientific™
A44518 |
1 x 5 mg |
273.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le réactif de marquage Thermo Scientific TMTpro Zero sert d’étiquette “légère” pour la quantification de peptides de niveau MS pour l’optimisation de la méthode ou l’utilisation avec le jeu de réactifs de marquage TMTpro 16plex.
Caractéristiques du réactif de marquage TMTpro Zero :
• Économique — la version “économique” peut être utilisée pour l’optimisation et le développement de la méthode d’échantillons marqués au TMTpro
• Efficace — rles réactifs activés par ester de NHS permettent un marquage efficace de tous les peptides, quelle que soit la séquence protéique ou la spécificité protéolytique de l’enzyme
• Compatible — optimisé pour une utilisation avec les plateformes MS/MS Thermo Scientific haute résolution, telles que le série d’instruments Q Exactive et Orbitrap Fusion Tribrid, y compris les spectromètres de masse Orbitrap Eclipse Tribrid et Orbitrap Exploris 480 avec analyse des données entièrement prise en charge par Proteome Discoverer 2.3
Les réactifs de marquage TMTpro sont la génération suivante de marqueurs de masse en tandem, conçus pour augmenter le niveau de multiplexage des échantillons sans faire de compromis sur l’identification et la quantification des protéines. La structure du marqueur TMTpro est similaire à la structure du marqueur TMT en ce que les étiquettes restent réactives aux isobares et à l’amine, mais diffère dans la région de l’espaceur plus longue et dans la région du rapporteur de masse de proline isobutyle. Après la fragmentation MS/MS, chaque marqueur TMTpro génère une masse rapporteur unique (c.-à-d. TMTpro 126-134Da) dans la région à faible masse du spectre MS/MS haute résolution qui est utilisé pour la quantification relative des niveaux d’expression protéique. Le réactif de marquage TMTpro Zero est une version “légère” du marqueur TMTpro qui peut être utilisé pour le développement de méthodes ou conjointement avec l’ensemble ou le sous-ensemble de réactifs “lourds” TMTpro.
Pour l’analyse à haute résolution des peptides marqués au TMTpro, la colonne LC recommandée pour la source Nanospray Flex est la colonne LC Acclaim PepMap 100 C18 (n de réf nº 164942-164939) Pour une source EASY-Spray, la colonne LC recommandée est la colonne LC EASY-Spray-C18 (n° de référence. ES802 ou ES803).
Ces produits sont soumis à une licence d’utilisation limitée.
Spécification
Spectromètre de masse | |
Marquages Tandem Mass Tag™ (TMT) | |
peptides | |
Spectrométrie de masse |
TMT™ | |
Glace carbonique | |
Peptide | |
Marquage des protéines |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.