missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNF-alpha Antibody (6402) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Code produit 18590775 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18590775 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18590775 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB10564D

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

TNF-alpha Monoclonal antibody specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TNF-alpha
Applications Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 6402
Conjugué DyLight 350
Dilution Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène APC1 protein, Cachectin, DIF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human TNF-alpha , Gly57-Leu233, Accession # P01375
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Asthma, Autoimmune Diseases, Autophagy, Cancer, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7124
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.