missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNF-alpha Antibody (cA2 (Infliximab)), DyLight 550 - Chimeric, Novus Biologicals™

Code produit 18239108 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18239108 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18239108 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP275898R

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Monoclonal Antibody

TNF-alpha Monoclonal specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TNF-alpha
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Classification Monoclonal
Clone cA2 (Infliximab)
Conjugué DyLight 550
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène APC1 protein, Cachectin, DIF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Symboles de gène(s) TNF
Espèces hôtes Human
Immunogène Purified recombinant human TNF (rTNF).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Asthma, Autoimmune Diseases, Autophagy, Cancer, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7124.0
Spécificité du test Binds to soluble and transmembrane forms of TNF-alpha and neutralizes its biological activity. Does not bind to TNF-beta.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.