Learn More
TNFRH3/TNFRSF26 Antibody (509027), Biotin, R&D Systems™
Code produit 18610574 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610574 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18610574 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB5330B
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
TNFRH3/TNFRSF26 Monoclonal specifically detects TNFRH3/TNFRSF26 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TNFRH3/TNFRSF26
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 509027
Conjugué Biotin
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène APO-3;DDR3;DR3;GEF720;LARD;PLEKHG5;TNFRSF12;TNFRSF25;TR3;TRAMP;Tumor necrosis factor receptor superfamily member 25;WSL-1;WSL-LR
Espèces hôtes Rat
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse TNFRH3/TNFRSF26, Ser20-Lys162, Accession # P83626
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8718
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a
Gamme de produits Novus