Learn More
TNFSF14 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
144.20€ - 410.97€
Spécification
Antigène TNFSF14
Concentration 0.21 mg/mL
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16852724
Afficher les documents
Proteintech
14194-1-AP-20UL
20 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16842724
Afficher les documents
Proteintech
14194-1-AP-150UL
150 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Apoptosis, or programmed cell death, occurs during normal cellular differentiation and development of multicellular organisms. Apoptosis is induced by certain cytokines including TNF (tumor necrosis factor) and Fas ligand of the TNF family through their death domain containing receptors, TNFR1 (tumor necrosis factor receptor 1) and Fas. Cell death signals are transduced by death domain (DD)-containing adapter molecules and members of the ICE (interleukin-1-beta converting enzyme)/CED-3 (C. elegans death receptor-3) protease family. A novel DD-containing molecule was recently cloned from mouse, human and monkey and designated Daxx (death associated protein 6). Daxx binds specifically to the Fas death domain and enhances Fas induced apoptosis and activates the Jun N-terminal kinase (JNK) pathway. Daxx is widely expressed in fetal and adult human and mouse tissues indicating its important function in Fas signaling pathways.
Spécification
Spécification
TNFSF14
ELISA
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
O43557, Q9QYH9
301133, 50930, 8740
TNFSF14 Fusion Protein Ag5380
Primary
-20°C
TNFSF14
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CD258, HVEM L, HVEML, LIGHT, LTg, TNFSF14, TR2
Tnfsf14
IgG
Antigen Affinity Chromatography