Learn More
TNN Antibody (MTn-12), R&D Systems™
Code produit 18606196 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.05 mL
Conditionnement:
50µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606196 0.05 mL 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18606196 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308210
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
TNN Monoclonal specifically detects TNN in Mouse samples. It is validated for Dot Blot/ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Frozen)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TNN
Applications Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone MTn-12
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:200, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:200, Dot Blot
Formule Ascites
Alias de gène tenascin N, tenascin-N, tenascin-W, TN-N, TNW, TN-W
Espèces hôtes Rat
Immunogène Partially purified mouse tenascin.
Méthode de purification Unpurified
Quantité 0.05 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 63923
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1