Learn More
TOMM40 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 5E2C5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | TOMM40 |
|---|---|
| Clone | 5E2C5 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16828745
|
Proteintech
66658-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16818745
|
Proteintech
66658-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TOMM40 is the channel-forming subunit of the translocase of the mitochondrial outer membrane complex that is essential for protein import into mitochondria.Spécification
| TOMM40 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| C19orf1, D19S1177E, p38.5, PER EC1, PEREC1, Protein Haymaker, TOM40, TOMM40 | |
| Tomm40 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 5E2C5 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Pig, Mouse, Rat | |
| O96008, Q75Q40, Q9QYA2 | |
| 102165927, 10452, 308416, 53333 | |
| TOMM40 Fusion Protein Ag13065 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TOMM40 |