Learn More
Uvex™ Gants de soudure Top Grade 7200
Click to view available options
10
Description
- Gants de soudure en cuir de vache cousus avec filetages en fibre aramide
- Les gants offrent une résistance mécanique à l’abrasion, des propriétés de résistance à la propagation des déchirures et une résistance à la chaleur
- La manchette de gants étendue offre une protection aux avant-bras
Spécification
Couleur | Noir |
Matériau | Cuir de vache, Fibre d’aramide |
Dimensions | 10 |
Norme EN388 | 4244X |
Type de manchette de gant | Manchette |
Séries | Qualité supérieure 7200 |
Longueur (métrique) | 35 cm |