Learn More
Invitrogen™ TOP10 Electrocomp™ Kit
Fourni suivant une efficacité de transformation de 1 x 109 cfu/μg d’ADN superenroulé pour le clonage à haute efficacité et la propagation des plasmides.
Marque: Invitrogen™ C66424
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Descrizione
- Permet une réplication stable d’un nombre élevé de copies des plasmides
- hsdR pour la transformation efficace de l’ADN non méthylé issu d’amplifications par PCR
- mcrA pour la transformation efficace de l’ADN méthylé issu de préparations génomiques
- lacZΔM15 pour le screening de couleur bleue / blanche des clones recombinants
- endA1 pour des préparations d’ADN plus propres et de meilleurs résultats dans les applications en aval en raison de l’élimination de la digestion non spécifique par endonucléase I
- recA1 pour réduire le risque de recombinaison non spécifique dans l’ADN cloné
- Souche bactérienne / de levure : TOP 10
Applications :
Clonage, transformation
Specifica
Clonage haute efficacité et propagation plasmidique | |
Contient suffisamment de cellules électrocompétentes pour 75 x 40 μl rxns ou 150 x 20 μl rxns | |
30 x 100°μl |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.