Learn More
TOP1MT Antibody (TOP1MT/613), Biotin, R&D Systems™
Code produit 18602089 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602089 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18602089 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308306B
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TOP1MT Monoclonal specifically detects TOP1MT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TOP1MT
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone TOP1MT/613
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène mitochondrial, mitochondrial DNA topoisomerase I, topoisomerase (DNA) I, mitochondrial
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human TOP1MT protein (Uniprot: Q969P6)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 116447
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Gamme de produits Novus