Learn More
Topoisomerase II alpha Mouse, Clone: TOP2A/1361, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 7153-MSM1-P0
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15930998
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Topoisomerase II alpha
Nuclear
TOP2A/1361
Unconjugated
XP_011523467
Mouse
170kDa
Protein A/G Purified
RUO
7153
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TOP2A
Recombinant human Topoisomerase II alpha fragment (aa1352-1493)
HeLa cells or Tonsil
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.