Description
Torsin A Polyclonal specifically detects Torsin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antigène | Torsin A |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS, 2% Sucrose |
| Alias de gène | DQ2Torsin family 1 member A, Dystonia 1 protein, dystonia 1, torsion (autosomal dominant; torsin A), DYT1torsin-1A, torsin family 1, member A (torsin A) |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Torsin A |
| Méthode de purification | Immunogen affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?