Learn More
Étalons d’indice d’acide total
Click to view available options
Concentration:
0.10 mg KOH/g
0.49 mg KOH/g
0.99 mg KOH/g
1.54 mg KOH/g
2.02 mg KOH/g
2.48 mg KOH/g
2.93 mg KOH/g
4.57 mg KOH/g
Quantité:
50 g
125 g
3 x 50 g
Description
Chaque étalon est certifié en stricte conformité avec les protocoles internationaux de méthodes d’essai ASTM D664 et IP 177. La fabrication et la certification sont effectuées en stricte conformité avec les deux accréditations UKAS de Paragon Scientific à ISO17025 & ISO17034 . Cette double accréditation nous permet d'assurer le plus haut niveau de garantie d'accréditation et fournit les données certifiées les plus crédibles disponibles dans le monde entier.
- Le numéro d'acide (TAN) a été testé et certifié conformément à la norme ASTM D664 / IP 177
- Certifiés conformes à l'ISO17025 et à l'ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles disponibles dans le monde entier
- Entièrement traçable aux normes internationales et à de faibles niveaux d'incertitude permettent d'obtenir une précision maximale des données
- Généralement utilisée dans l'analyse des huiles et lubrifiants usagés, mais sans s'y limiter
- Fournis sous forme de packs à volume unique ou de boîtes triples
- Fournis dans un emballage en verre inviolable, ce qui garantit l'intégrité des échantillons
- Fabriqué au Royaume-Uni
- Durée de conservation de 24 mois
Spécification
Concentration | 1.54 mg KOH/g |
Quantité | 125 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- TAN015
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Valeurs nominales citées