Learn More
Brady™ Étiquettes d’imprimante BMP71 en polyesterToughBond™ B-422 avec adhésif permanent
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester Brady B-422 sont destinées à une utilisation avec une imprimante BMP71.
Marque: Brady™ 114803
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.11110kg
Spécification
Certification UL ; Homologation CSA | |
Acrylique, Permanent | |
Brillant | |
Étiquette de suivi des biens | |
Imprimante BMP™ 71 | |
250/rouleau | |
1,5 x 0,75 po (l x H) | |
–40°C à +100°C | |
0,102 mm | |
19,05 x 38,10 mm | |
19,05 mm |
Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Blanc | |
Polyester (B-422) | |
Identification de composants, identification d’équipements, codage par code-barres, identification de panneaux, identification de voix / données, suivi des biens, plaques signalétiques, identification d’usage général | |
1 | |
Rectangle | |
38,1 x 19 mm (l x H) | |
0,004 in | |
22,23 mm | |
38,10 mm |