Learn More
Brady™ Étiquettes d’imprimante BMP71 en polyesterToughBond™ B-422 avec adhésif permanent
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester Brady B-422 sont destinées à une utilisation avec une imprimante BMP71.
59.75€ - 158.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certification UL ; Homologation CSA |
---|---|
Description | Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Blanc |
Finition | Brillant |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11543924
|
Brady™
114707 |
l x H : 25,4 mm x 15,2m | 50 pi x 1 po | 1 de chaque |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11593964
|
Brady™
114753 |
l x H : 38,1 mm x 15,2m | 50 ft x 1,5 po | 1 de chaque |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11548614
|
Brady™
115138 |
l x H : 9,5 mm x 15,2m | 50 ft x 0,375 po | 1 de chaque |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11509453
|
Brady™
104281 |
l x H : 12,06 mm x 15,2m | 50 ft x 0,475 po | 1 de chaque |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11529463
|
Brady™
104293 |
l x H : 12,7 mm x 15,2m | 50 ft x 0,5 po | 1 de chaque |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11558614
|
Brady™
115139 |
l x H : 15,8 mm x 15,2m | 50 ft x 0,625 po | 1 de chaque |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11727274
|
Brady™
114803 |
38,1 x 19 mm (l x H) | 1,5 x 0,75 po (l x H) | 250/rouleau |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11767104
|
Brady™
114822 |
76,2 x 48,2 mm (l x H) | 3 x 1,9 po (l x H) | 100/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11751715
|
Brady™
114833 |
38,1 x 19 mm (l x H) | 1,5 x 0,75 po (l x H) | 500/rouleau |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Spécification
Certification UL ; Homologation CSA | |
Acrylique, Permanent | |
Brillant | |
Étiquette de suivi des biens | |
Imprimante BMP™ 71 | |
–40°C à +100°C | |
0,102 mm |
Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Blanc | |
Polyester (B-422) | |
Identification de composants, identification d’équipements, codage par code-barres, identification de panneaux, identification de voix / données, suivi des biens, plaques signalétiques, identification d’usage général | |
1 | |
0,004 in |