missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TPPP/p25 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-38563-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TPPP/p25 Polyclonal antibody specifically detects TPPP/p25 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
| TPPP/p25 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| p24, P24,25 kDa brain-specific protein, P25, p25alpha, p25-alpha, TPPP/p25brain specific protein p25 alpha, TPPP1glycogen synthase kinase 3 (GSK3) inhibitor p24, tubulin polymerization promoting protein, tubulin polymerization-promoting protein | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-219 of human TPPP/p25 (NP_008961.1).,, Sequence:, MADKAKPAKAANRTPPKSPGDPSKDRAAKRLSLESEGAGEGAAASPELSALEEAFRRFAVHGDARATGREMHGKNWSKLCKDCQVIDGRNVTVTDVDIVFSKIKGKSCRTITFEQFQEALEELAKKRFKDKSSEEAVREVHRLIEGKAPIISGVTKAISSPTVSRLTDTTKFTGSHKERFDPSGKGKGKAGRVDLVDESGYVSGYKHAGTYDQKVQGGK | |
| 100 μL | |
| Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
| 11076 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu