Learn More
Epredia™ Chambre à échantillons simple Shandon™ TPX, bouchons et cartes filtres
Pour une utilisation avec des cartes filtres blanches pour des volumes d’échantillons allant jusqu’à 0.5 ml, ainsi qu’avec des cartes filtres marron jetables pour des volumes d’échantillons de 0.4 ml maximum
Marque:  Epredia™ A78710018
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.22590kg
Code produit. 12096669
  • 1750.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 01-07-2024
Description
Pour une utilisation avec des cartes filtres blanches pour des volumes d’échantillons allant jusqu’à 0.5 ml, ainsi qu’avec des cartes filtres marron jetables pour des volumes d’échantillons de 0.4 ml maximum
Chambre à échantillons simple TPX
  • Réutilisable
  • Autoclavable
Cartes filtres
  • Filtres jetables hautement absorbants à utiliser avec la chambre à échantillons TPX
  • Ne pas utiliser avec les chambres à échantillons Cytofunnel™ jetables
Spécification
Spécification
TPX Tube d’échantillon