Learn More
Epredia™ Chambre à échantillons simple Shandon™ TPX, bouchons et cartes filtres
Pour une utilisation avec des cartes filtres blanches pour des volumes d’échantillons allant jusqu’à 0.5 ml, ainsi qu’avec des cartes filtres marron jetables pour des volumes d’échantillons de 0.4 ml maximum
49.60€ - 1750.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11922355
|
Epredia™
5991022 |
Cartes filtres blanches |
225.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12096669
|
Epredia™
A78710018 |
TPX Tube d’échantillon |
1750.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12066689
|
Epredia™
5991023 |
Cartes filtres marron |
49.60€
200 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour une utilisation avec des cartes filtres blanches pour des volumes d’échantillons allant jusqu’à 0.5 ml, ainsi qu’avec des cartes filtres marron jetables pour des volumes d’échantillons de 0.4 ml maximum
Chambre à échantillons simple TPX
- Réutilisable
- Autoclavable
- Filtres jetables hautement absorbants à utiliser avec la chambre à échantillons TPX
- Ne pas utiliser avec les chambres à échantillons Cytofunnel™ jetables