missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TR alpha/NR1A1/Thyroid Hormone Receptor alpha Antibody (JE40-49), Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP3-33015

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 30114972

  • 496.00€ / 100µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

TR alpha/NR1A1/Thyroid Hormone Receptor alpha Monoclonal antibody specifically detects TR alpha/NR1A1/Thyroid Hormone Receptor alpha in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

TR alpha/NR1A1/Thyroid Hormone Receptor alpha
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:1000
AR7, c-ERBA-1, c-erbA-alpha, EAR7, EAR-7, EAR-7.1/EAR-7.2, ERBA, ERBA1thyroid hormone receptor, alpha (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-a)oncogene homolog), ERBA-related 7, MGC000261, MGC43240, NR1A 1, NR1A1THRA3, Nuclear receptor subfamily 1 group A member 1, THRA1ERB-T-1, THRA2, thyroid hormone receptor alpha, thyroid hormone receptor, alpha (erythroblastic leukemia viral (v-erb-a)oncogene homolog, avian), triiodothyronine receptor, V-erbA-related protein 7
Synthetic peptide within Human TR alpha/NR1A1/Thyroid Hormone Receptor alpha aa 416-465/ 490. (Uniprot: P10827)
100 μL
Apoptosis, Cancer, GPCR, Neuroscience
7067
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
JE40-49
Unconjugated
1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis