Learn More
Invitrogen™ TRA-1-60 Monoclonal Antibody (TRA-1-60)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
227.00€ - 447.00€
Spécification
Antigène TRA-1-60
Clone TRA-1-60
Concentration 1 mg/mL
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12817752
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
MA1023
100 μg
447.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12897742
Afficher les documents
Invitrogen™
MA1023X
20 μL
227.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
TRA-1-60 Monoclonal Antibody for Flow, ICC/IF, Western Blot
TRA-1-60 is a cell surface antigen, expressed along with SSEA-3, SSEA-4 and TRA-1-81 in human embryonic stem cells, embryonal carcinoma cells and induced pluripotent stem cells (iPS). These surface markers are lost during the differentiation process. In contrast, SSEA-1 is absent in undifferentiated human stem cells but is present on the cell surface after retinoic acid mediated differentiation.
Spécification
Spécification
TRA-1-60
1 mg/mL
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
RUO
PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Human embryonal carcinoma cell line 2102Ep.
Antibody
TRA-1-60
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Monoclonal
Liquid
IgM
Human
TRA160; tra60
Primary
Affinity chromatography - MBP