missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRA-1-85/CD147 Antibody (TRA-1-85) [HRP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB3195H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TRA-1-85/CD147 Monoclonal antibody specifically detects TRA-1-85/CD147 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF, Gene Knock-Out
Spécification
| TRA-1-85/CD147 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS | |
| 2120Ep human embryonal carcinoma cell line | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF, Gene Knock-Out | |
| TRA-1-85 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready, Knockout Validated | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu