missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRA-1-85/CD147 Antibody (TRA-1-85), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB3195PECY7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TRA-1-85/CD147 Monoclonal antibody specifically detects TRA-1-85/CD147 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| TRA-1-85/CD147 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| 2120Ep human embryonal carcinoma cell line | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| TRA-1-85 | |
| Flow Cytometry | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu